Přejít k obsahu
388386
4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers
90%
Synonyma:
HMDI, Hydrogenated MDI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2(C6H10NCO)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
262.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
225-863-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
mp
26 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=C=NC1CCC(CC1)CC2CCC(CC2)N=C=O
InChI
1S/C15H22N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h12-15H,1-9H2
InChI key
KORSJDCBLAPZEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
4,4′-Methylenebis(cyclohexyl isocyanate), mixture of isomers (HMDI) is an aromatic diisocyanate with good mechanical properties. It is light stable and is resistant to hydrolysis. It is majorly used in the synthesis of polyurethane.
Application
HMDI forms NCO linkages which can be used in the synthesis of polyurethanes for a variety of biomedical applications.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
5124-30-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)