Key Documents
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonyma:
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H18N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352118
EC Index Number:
223-861-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.0004 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
430 °C
potency
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.7-4.5 % (v/v)
bp
158-159 °C/13 hPa
mp
-60 °C
transition temp
flash point 155 °C
solubility
0.015 g/L (slow decomposition)
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
325.4 °F - closed cup
flash_point_c
163 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)