Merck
52649
Hexamethylene diisocyanate
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyma:
1,6-Diisocyanatohexane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
OCN(CH2)6NCO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.19
UNSPSC Code:
12352118
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-485-8
Beilstein/REAXYS Number:
956709
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
puriss.
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.453
bp
82-85 °C/0.1 mmHg
density
1.047 g/mL at 20 °C
SMILES string
O=C=NCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C8H12N2O2/c11-7-9-5-3-1-2-4-6-10-8-12/h1-6H2
InChI key
RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Bifunctional reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylene diisocyanate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
130 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
822-06-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)