05706
DL-allo-Isoleucine
≥99.0%
Synonyma:
(2RS,3SR)-2-Amino-3-methylpentanoic acid, DL-Alloisoleucine
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
impurities
≤0.6% DL-isoleucine (GC)
color
white
mp
~285 °C (dec.)
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5+/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-CRCLSJGQSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.