Key Documents
8.41562
Sigma-Aldrich
DL-Norvaline
for synthesis
Synonyma:
DL-Norvaline, DL-2-Aminovaleric acid, DL-2-Aminopentanoic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C5H11NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
117.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
212-082-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
form
powder
mp
303 °C
solubility
83.9 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c