I2752
L-Isoleucine
≥98% (HPLC)
Synonyma:
(2S,3S)-2-Amino-3-methylpentanoic acid
About This Item
Doporučené produkty
product name
L-Isoleucine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
288 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
application(s)
detection
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI key
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Chromatograms
application for HPLCNáš tým vědeckých pracovníků má zkušenosti ve všech oblastech výzkumu, včetně přírodních věd, materiálových věd, chemické syntézy, chromatografie, analytiky a mnoha dalších..
Obraťte se na technický servis.