ATPD-RO
Roche
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
Disodium salt
Synonyma:
ATP
About This Item
Doporučené produkty
Quality Level
assay
≥98%
form
crystals
mol wt
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
packaging
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
manufacturer/tradename
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Související kategorie
General description
Application
Quality
Preparation Note
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?