Hlavní dokumenty
797189
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-triphosphate disodium salt trihydrate
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H20N5Na2O16P3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
605.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Quality Level
functional group
ether
phosphate
SMILES string
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Silke Lehmann et al.
PloS one, 15(6), e0234154-e0234154 (2020-06-05)
Phytohormones mediate most diverse processes in plants, ranging from organ development to immune responses. Receptor protein complexes perceive changes in intracellular phytohormone levels and trigger a signaling cascade to effectuate downstream responses. The in planta analysis of elements involved in