Merck
216836
Tolylene-2,4-diisocyanate
technical grade, 80%
Synonyma:
2,4-Diisocyanatotoluene, 4-Methyl-1,3-phenylene diisocyanate, 4-Methyl-m-phenylene diisocyanate, BASF LUPRANATE T80, TDI
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H3(NCO)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-544-5
Beilstein/REAXYS Number:
744602
MDL number:
Assay:
80%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
vapor density
6 (vs air)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 25 °C)
assay
80%
autoignition temp.
>1148 °F
expl. lim.
9.5 %
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
bp
115-120 °C/10 mmHg (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubility
acetone and ethanol: soluble(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: soluble(lit.), carbon tetrachloride: miscible(lit.), chlorobenzene: miscible(lit.), diethyl ether: miscible(lit.), kerosene: miscible(lit.), olive oil: miscible(lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-2-3-8(10-5-12)4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
DVKJHBMWWAPEIU-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Remainder tolylene 2,6-diisocyanate
Legal Information
Product of BASF AG (Aktiengesellschaft)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolylene-2,4-diisocyanate
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
269.6 °F - closed cup
flash_point_c
132 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
584-84-9
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)