Merck
8.20421
Dibutyltin dilaurate
for synthesis
Synonyma:
Dibutyltin dilaurate, Dibutylbis(lauroyloxy)stannane, Dibutyl bis(lauroyloxy)tin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H64O4Sn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
631.56
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
201-039-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>200 °C
potency
175 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>250 °C/1013 hPa
mp
25-27 °C
transition temp
flash point 191 °C
solubility
<1.43 mg/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2C12H23O2.2C4H9.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-4-2;/h2*2-11H2,1H3;2*1,3-4H2,2H3;
InChI key
FWFWAXJCZAZGQD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Planting carbon nanotubes onto supramolecular polymer matrices for waterproof non-contact self-healing: Discusses the use of DBTDL in creating advanced waterproof and self-healing materials, significant for innovations in material science and engineering (Li et al., 2019).
  • Improvement of biodegradability of UV-curable adhesives modified by a novel polyurethane acrylate: Focuses on the role of DBTDL as a catalyst in enhancing the biodegradability of polyurethane acrylates, pertinent to environmental sustainability in chemical processes (Huang et al., 2016).
  • A fluorinated polycarbonate based all solid state polymer electrolyte for lithium metal batteries: Investigates the catalytic role of DBTDL in synthesizing polymer electrolytes for energy storage applications, linking to advancements in battery technology and material science (Wang et al., 2020).
Analysis Note
Assay (ex Sn): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyltin dilaurate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
thymus, thymus,Immune system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
372.2 - 379.4 °F - closed cup
flash_point_c
189 - 193 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
77-58-7
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)