Merck
33493
2,6-TDI
analytical standard
Synonyma:
Tolylene-2,6-diisocyanate, 2-Methyl-m-phenylene diisocyanate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H3(NCO)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.16
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-039-0
Beilstein/REAXYS Number:
2211546
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
autoignition temp.
>1148 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
bp
129-133 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.225 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(cccc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H6N2O2/c1-7-8(10-5-12)3-2-4-9(7)11-6-13/h2-4H,1H3
InChI key
RUELTTOHQODFPA-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
2,6-TDI may be used as a reference standard for the quantification of residual 2,6-TDI in foam samples using high performance liquid chromatography coupled to coordination-ionspray tandem mass spectrometry (HPLC-CIS-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
91-08-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Hui-Jung Yeh et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 28(2), 189-195 (2007-06-22)
Toluene diisocyanates (TDI) are commonly used in polyurethane (PU)-related products. TDIs have been documented as the leading cause of occupational asthma. Skin exposure to TDI in the workplace is common. However, no studies in the literature have investigated the exact
B W Day et al.
Chemical research in toxicology, 10(4), 424-431 (1997-04-01)
During our ongoing studies of the reactions of toluene diisocyanate (2,4- and 2,6-diisocyanatotoluene, TDI) in vivo, it became apparent that reactive form(s) of these diisocyanates reach(es) the circulatory system after passage through the respiratory system. Based on recent work by
A Maître et al.
International archives of occupational and environmental health, 65(2), 97-100 (1993-01-01)
The study validated the use of urinary toluene diamine (TDA) in postshift samples as an indicator of preceding 8-h exposure to toluene diisocyanate (TDI). Nine workers exposed in TDI-based polyurethane foam production were studied. Their exposure levels varied in 8-h
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
33493-100MG-R04061826738603