Hlavní dokumenty
8.08125
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone
for synthesis
Synonyma:
4,4′-Bis(dimethylamino)-benzophenone, N,N,N,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminobenzophenone, Michler ketone
Vybrat velikost
250 G
1 810,00 Kč
1 KG
5 470,00 Kč
1 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
250 G
1 810,00 Kč
1 KG
5 470,00 Kč
About This Item
Lineární vzorec:
[(CH3)2N]C6H4COC6H4-4-[N(CH3)2]
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-027-5
NACRES:
NA.22
1 810,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat hromadnou objednávku
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
480 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
172-175 °C
transition temp
flash point 220 °C
solubility
0.4 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI key
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 171 °C
Melting range (upper value): ≤ 175 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
CorrosionHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Storage Class
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)