O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COC(OCH3)2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
256.30
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
246-386-6
Beilstein/REAXYS Number:
2054295
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
COC(OC)(C(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C16H16O3/c1-18-16(19-2,14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12H,1-2H3
InChI key
KWVGIHKZDCUPEU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ACHE(43), BCHE(590), CES1(1066)
Application
2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone (DMPA) can be used as a photoinitiator:
- For the photopolymerization of methacrylate monomers in thick sections(~2mm).
- In the preparation of UV-curing silicone rubber with excellent mechanical properties and thermal stability via thiol-ene reaction.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
target_organs
oral cavity
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?