Přejít k obsahu
405612
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
99%
Synonyma:
(1-Hydroxycyclohexyl)phenylmethanone, 1-Benzoyl-1-hydroxycyclohexane, 1-Benzoylcyclohexanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HOC6H10COC6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.26
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
213-426-9
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
bp
175 °C/15 mmHg (lit.)
mp
47-50 °C (lit.)
SMILES string
OC1(CCCCC1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-12(11-7-3-1-4-8-11)13(15)9-5-2-6-10-13/h1,3-4,7-8,15H,2,5-6,9-10H2
InChI key
QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone is a photoinitiator (PI) molecule that can be used in chain transfer polymerization. PI can be incorporated in the polymeric matrix by the addition of a chromophore as a pendant group. It may be used as a component that facilitates UV curing and also as a base material in the formation of the block and grafted copolymers.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
327.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
164 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)