Hlavní dokumenty
147834
Sigma-Aldrich
Michler′s ketone
98%
Synonyma:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone
About This Item
Lineární vzorec:
[(CH3)2NC6H4]2CO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.35
Beilstein/REAXYS Number:
790733
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
form
powder
mp
174-176 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H20N2O/c1-18(2)15-9-5-13(6-10-15)17(20)14-7-11-16(12-8-14)19(3)4/h5-12H,1-4H3
InChI key
VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
General description
Michler′s ketone (MK) is a derivative of benzophenone that shows temperature dependent phosphorescence. It also exhibits triplet-triplet absorption spectra at a lower temperature.
Application
MK can be used as an additive that acts as a photoinitiator in the preparation of dyes. It can also be used as a precursor material in the synthesis of 4,4′-bis{N,N,dimethyl, N (2-ethoxy carbonyl-1-propenyl) ammonium hexafluoro antimonate}benzophenone (MKEA).
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Michler's ketone.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 270-271 (2011-08-24)
New Push-Pull Dyes Derived from Michler?s Ketone For Polymerization Reactions Upon Visible Lights.
Tehfe M, et al.
Macromolecules, 46(10), 3761-3770 (2013)
Excited state dynamics of Michler's ketone: a laser flash photolysis study
Singh AK, et al.
Research on Chemical Intermediates, 27(1-2), 125-136 (2001)
Michler's ketone (4,4'-(dimethylamino)benzophenone.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 157-157 (2004-08-26)
L G Rushing et al.
Journal of chromatographic science, 18(5), 224-232 (1980-05-01)
Sensitive and specific procedures are described for the analysis of residues of gentian violet in animal feed, human urine, and wastewater at levels of 1000 ppm down to 10 ppb, 1 ppb, and 10 ppb, respectively. The cleaned-up extracts were