8.02540
Cobalt(II) chloride anhydrous
for synthesis
Synonyma:
Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride
About This Item
Doporučené produkty
grade
anhydrous
Quality Level
form
powder
potency
418 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
735 °C
solubility
soluble 585.9 g/L
density
3.36 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
CoCl2 can be used as a catalyst:
- For the dealkylation of tertiary amines.
- In the synthesis of thioketones and thioaldehydes via thionation of carbonyl compounds in the presence of bis(trimethylsilyl) sulfide.
- In the oxidation of aromatic and aliphatic aldehydes to carboxylic acids in the presence of molecular oxygen and acetic anhydride.
- In the stereoselective opening of epoxides with N-substituted anilines.
CoCl2 can also be used as:
- A precursor to synthesize magnetic cobalt nanorods via decomposition of the cobalt coordination complex.
- A catalyst to prepare acid anhydrides by the reaction of acid chlorides with carboxylic acids.
- A reagent in the carbon-carbon bond-forming reactions involving active methylene compounds.
Analysis Note
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List