31277
Cobalt(II) chloride hexahydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 98-102%
Synonyma:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Doporučené produkty
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
assay
98-102%
form
solid
impurities
≤0.01% water-insoluble matter
anion traces
nitrate (NO3-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤500 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤25 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
General description
application
- To convert various aldoximes into corresponding nitriles in the presence of an inorganic base.
- To prepare organic-inorganic polyvinylidene fluoride nanofiber composites (PVDF/CoCl2) for the production of pure hydrogen production from NaBH4.
It can also be used as a cobalt precursor to synthesize nickel-cobalt-based binary metal phosphide (NiCoP) hollow spheres, which are used for electrocatalysis and energy storage (supercapacitor) applications.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?