Merck
577766
Molybdenum hexacarbonyl
≥99.9% trace metals basis (excluding W) purified by sublimation
Synonyma:
Molybdenumhexacarbonyl, Hexacarbonylmolybdenum(0)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Mo(CO)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
264.00
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
237-713-3
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
9.1 (vs air)
Quality Segment
product line
Sol-Gel Precursors
assay
≥99.9% trace metals basis
form
solid
purified by
sublimation
reaction suitability
core: molybdenum, reagent type: inorganic catalyst
bp
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
density
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
InChI key
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
General description
Atomic number of base material: 42 Molybdenum
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)