364304
Nickel(II) chloride hydrate
99.95% trace metals basis
Synonyma:
Nickel dichloride hydrate
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
1 mmHg ( 671 °C)
Quality Level
assay
99.95% trace metals basis
form
solid
composition
Degree of hydration, 7-8
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: nickel
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
HGGYAQHDNDUIIQ-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.