409332
Cobalt(II) chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.995% trace metals basis
Synonyma:
Cobalt dichloride, Cobalt muriate, Cobaltous chloride, Dichlorocobalt
About This Item
Doporučené produkty
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Level
product line
AnhydroBeads™
assay
99.995% trace metals basis
form
beads
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
mp
724 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Application
Legal Information
accessory
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Zákazníci si také prohlíželi
Sortimentní položky
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.