769495
Cobalt(II) chloride hexahydrate
≥97%
Synonyma:
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
97.0-102.0% (KT)
Doporučené produkty
vapor pressure
40 mmHg ( 0 °C)
Quality Level
assay
≥97%
97.0-102.0% (KT)
form
solid
anion traces
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.007%
cation traces
Fe: ≤0.005%
Ni: ≤0.15%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.05%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Související kategorie
General description
Application
- An additive to the electron transport layer (ETL) in perovskite solar cells to improve their performance, particularly by reducing energy losses and increasing the open-circuit voltage.
- A cobalt source for doping ZnO nanostructures. The incorporation of cobalt ions into the ZnO matrix is crucial for modifying its electronic and optical properties.
- A precursor to modify cobalt metal-organic framework (Co-MOF) derived carbon microspheres for application as anode materials in lithium-ion batteries.
Analysis Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?