Hlavní dokumenty
P-090
Supelco
α-Pyrrolidinovalerophenone hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21NO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
267.79
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC=C1)C(CCC)N2CCCC2.Cl
InChI
1S/C15H21NO.ClH/c1-2-8-14(16-11-6-7-12-16)15(17)13-9-4-3-5-10-13;/h3-5,9-10,14H,2,6-8,11-12H2,1H3;1H
InChI key
ROMXVSMENBAYRM-UHFFFAOYSA-N
General description
A certified Snap-N-Spike® solution suitable for use in GC/MS or LC/MS testing methods for bath salt cathinones in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis applications. Also known as a-PVP or O-2387, a-Pyrrolidinovalerophenone is a derivative of the synthetic cathinones MDPV and pyrovalerone. This illicit drug has stimulant properties and has been found along with MDPV in several bath salt blends across the US, Europe, and Australia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)