Merck
P-101
α-Pyrrolidinovalerophenone-D8 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
α-PVP hydrochloride solution
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H13D8NO · HCl
Molekulová hmotnost:
275.84
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C(C2=CC=CC=C2)=O.[H]Cl
InChI
1S/C15H21NO.ClH/c1-2-8-14(16-11-6-7-12-16)15(17)13-9-4-3-5-10-13;/h3-5,9-10,14H,2,6-8,11-12H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D2,12D2;
InChI key
ROMXVSMENBAYRM-ZYCXDBHLSA-N
General description
This Certified Spiking Solution® is suitable as an internal standard for α-PVP testing methods by GC/MS or LC/MS in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing applications. Also known as α-Pyrrolidinovalerophenone or O-2387, α-PVP is a derivative of the synthetic cathinone and bath salt MDPV. This stimulant drug has been found along with MDPV in several bath salt blends across the US, Europe, and Australia.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)