Hlavní dokumenty
N-067
Supelco
Naphyrone hydrochloride
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
Naphyrone hydrochloride solution, Energy-1, NRG-1, O-2482
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C19H23NO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
317.85
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(N1CCCC1)C(C2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=O.[H]Cl
InChI
1S/C19H23NO.ClH/c1-2-7-18(20-12-5-6-13-20)19(21)17-11-10-15-8-3-4-9-16(15)14-17;/h3-4,8-11,14,18H,2,5-7,12-13H2,1H3;1H
InChI key
SIOVYKZRZLWQSY-UHFFFAOYSA-N
General description
Also known as NRG-1, Energy-1, or O-2482, naphyrone is a new designer drug and stimulant with cases of abuse reported in Europe. The drug emerged in late 2010 as a new legal high in the UK after the banning of mephedrone. This certified solution standard offers numerous applications in GC/MS or LC/MS testing from forensic analysis and clinical toxicology to urine drug monitoring.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Č. produktu
Popis
Stanovení ceny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)