Merck
M-150
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 HCl (MDPV-d8 HCl) solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonyma:
3,4-Methylenedioxypyrovalerone-d8 hydrochloride, MDPV-D8 HCl
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16D8H13NO3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
319.85
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N3(C(C(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C(CCC)C(=O)c1cc2c(cc1)OCO2
InChI
1S/C16H21NO3.ClH/c1-2-5-13(17-8-3-4-9-17)16(18)12-6-7-14-15(10-12)20-11-19-14;/h6-7,10,13H,2-5,8-9,11H2,1H3;1H/i3D2,4D2,8D2,9D2;
InChI key
PYQZNWFQAMFAMT-FQJBGNSISA-N
General description
An internal standard of 3,4-Methylenedioxypyrovalerone, a widely known bath salt and designer drug with cases of abuse reported throughout the US and Europe. Also known as MDPV, Mtv, or Super Coke, the illicit drug started appearing in the US in 2010 as a legal drug alternative sold under names including Ivory Wave, Tranquility, and Cloud 9.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)