SML1998
KLH45
≥98% (HPLC)
Synonyma:
N-Cyclohexyl-N-phenethyl-4-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-2H-1,2,3-triazole-2-carboxamide
About This Item
Doporučené produkty
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N(CCC1=CC=CC=C1)C2CCCCC2)N(N=C3)N=C3C4=CC=C(OC(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C24H25F3N4O2/c25-24(26,27)33-21-13-11-19(12-14-21)22-17-28-31(29-22)23(32)30(20-9-5-2-6-10-20)16-15-18-7-3-1-4-8-18/h1,3-4,7-8,11-14,17,20H,2,5-6,9-10,15-16H2
InChI key
FYOYNRLSBYWAHL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)