Doporučené produkty
assay
93%
form
powder
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c