A55500
2-Aminofluorene
98%
Synonyma:
2-Fluorenamine, 2-Fluorenylamine
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
powder
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc-2c(Cc3ccccc-23)c1
InChI
1S/C13H11N/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8H,7,14H2
InChI key
CFRFHWQYWJMEJN-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c