Merck
270083
9-(Methylaminomethyl)anthracene
99%
Synonyma:
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H15N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.30
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
57-59 °C (lit.)
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
InChI key
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
General description
9-(Methylaminomethyl)anthracene is an isocyanate derivatizing reagent.
Application
9-(Methylaminomethyl)anthracene (MAMA) was used as a model drug in the study of the effect of enzymatic degradation on the release behaviors of MAMA by UV-Vis spectroscopy. It was also used as a reagent in a sensitive method for determination of isocyanates in air by HPLC via UV or fluorescence detection.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)