Doporučené produkty
assay
94%
form
crystals
mp
97-100 °C (lit.)
SMILES string
Brc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9Br/c15-14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
InChI key
ZIRVQSRSPDUEOJ-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c