Merck
M29606
9-Methylanthracene
98%
Synonyma:
9-Methylanthracene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
192.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-299-7
Beilstein/REAXYS Number:
1907463
MDL number:
Assay:
98%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
bp
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
InChI key
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Methylanthracene
Piktogramy
Environment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)