About This Item
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Doporučené produkty
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-5-4-6-8(2)9(7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
GFNZJAUVJCGWLW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?