Přejít k obsahu
565032
1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
97%
Synonyma:
2,6-Dimethoxyhydroxyquinone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3O)2C6H2(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
170.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
239-282-7
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
158-162 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O4/c1-11-6-3-5(9)4-7(12-2)8(6)10/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GXAVBFNRWXCOPY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)