Přejít k obsahu
148091
4-Methylanisole
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-253-7
Beilstein/REAXYS Number:
1237336
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
5.25 mmHg ( 50 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
CHLICZRVGGXEOD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methylanisole was used to prepare 5-methoxy-1,8-dimethyltetralin. It was also used as the solubilizate molecule to study the site of incorporation of solubilizates in sodium dodecyl sulfate (SDS) micellar systems.
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
138.2 °F - closed cup
flash_point_c
59 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)