O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-623-8
Beilstein/REAXYS Number:
108189
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n
bp
142 °C (lit.)
density
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
InChI key
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methoxypyridine
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
89.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
32 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?