Přeskočit na
144940
2,5-Dichlorobenzoic acid
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 610,00 Kč
1 957,50 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 310,00 Kč
6 232,50 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Cl2C6H3CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-065-7
Beilstein/REAXYS Number:
973353
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
1 957,50 Kč
Ceníková cena2 610,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
301 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)c1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dichlorobenzoic acid is converted to 4-chlorocatechol by Pseudomonas sp. CPE2 strain.
Application
2,5-Dichlorobenzoic acid was used as calibration standard to investigate the gas-phase OH reaction products of biphenyl, monochlorobiphenyl and dichlorophenyl.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
225339PHR245736749
description
97%
description
97%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
PESTANAL®, analytical standard
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
mp
151-154 °C (lit.)
mp
168-170 °C (lit.)
mp
157-160 °C (lit.)
mp
157-160 °C (lit.)
bp
301 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
carboxylic acid, chloro
functional group
-
functional group
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)