Přejít k obsahu
137480
2,5-Dimethylanisole
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-943-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
bp
190 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-8(2)9(6-7)10-3/h4-6H,1-3H3
InChI key
SJZAUIVYZWPNAS-UHFFFAOYSA-N
General description
2,5-Dimethylanisole acts as photoexcited donor and undergoes different non-radiative transitions in the presence of the acceptor 2-nitrofluorene in ethanol rigid glassy matrix at 77K.
Application
2,5-Dimethylanisole was used to investigate the temperature dependence of spin-rotational relaxation rate of methyl C-13 in 2, 5-dimethylaniline.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
150.8 °F - closed cup
flash_point_c
66 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)