Merck
137499
3,4-Dimethylanisole
99%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3OCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-142-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.517 (lit.)
bp
200-201 °C (lit.)
density
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(C)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)6-8(7)2/h4-6H,1-3H3
InChI key
LVUBSVWMOWKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4-Dimethylanisole was used as starting reagent in the synthesis of 3- and 4-methoxy-N-hydroxyphthalimide.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
168.8 °F - closed cup
flash_point_c
76 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)