A38606
1-Aminoanthracene
technical grade, 90%
Synonyma:
1-Anthramine
About This Item
Doporučené produkty
grade
technical grade
assay
90%
form
powder
mp
114-118 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2cc3ccccc3cc12
InChI
1S/C14H11N/c15-14-7-3-6-12-8-10-4-1-2-5-11(10)9-13(12)14/h1-9H,15H2
InChI key
YUENFNPLGJCNRB-UHFFFAOYSA-N
Související kategorie
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)