Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 940,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H9ClF3NO · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
276.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
2 940,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
208-214 °C
functional group
chloro, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cc1c(CCl)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C9H9ClF3NO.ClH/c1-6-7(4-10)14-3-2-8(6)15-5-9(11,12)13;/h2-3H,4-5H2,1H3;1H
InChI key
CMZBQUWICURDCD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 208-214 °C | mp 37-42 °C (lit.) | mp 166-173 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| form solid | form - | form powder | form liquid |
| functional group fluoro, chloro | functional group chloro | functional group - | functional group chloro, ether |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?