Merck
A89405
9-Anthracenecarboxylic acid
99%
Synonyma:
9-Anthroic acid
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-964-9
Beilstein/REAXYS Number:
1875336
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
213-217 °C (lit.)
λmax
254 nm at 0.1% in ethanol
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
InChI key
XGWFJBFNAQHLEF-UHFFFAOYSA-N
Application
9-Anthracenecarboxylic acid can be used as a starting material to synthesize:
  • 9-Cyanoanthracene by reacting with cyanohydrins in the presence of a palladium catalyst.
  • 6-Chloro-8-(9-anthracenyl)-9H-purine by Ag/SiO2 catalyzed reaction one-pot reaction with 6-chloro-4,5-pyrimidinediamine.
It can also be used as a cross-linking agent to functionalize organic second-order nonlinear optical materials to enhance poling efficiency and temporal stability.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 9-Anthracenecarboxylic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)