Hlavní dokumenty
906808
Sigma-Aldrich
Water-soluble TPO based nanoparticle photoinitiator
contains ionic surfactant
Synonyma:
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide, TPO
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
form
powder or solid
color
white to off-white
SMILES string
O=P(C1=CC=CC=C1)(C(C2=C(C)C=C(C)C=C2C)=O)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C22H21O2P/c1-16-14-17(2)21(18(3)15-16)22(23)25(24,19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20/h4-15H,1-3H3
InChI key
VFHVQBAGLAREND-UHFFFAOYSA-N
Application
The water-dispersible photoinitiator nanoparticle contains 10% (w/w) of the type I photoinitiator diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (TPO). TPO is highly efficient but water-insoluble. This water-soluble TPO based photoinitiator enables rapid 3D printing of structures prepared in aqueous solutions while bringing environmental advantages by using low-energy curing systems and avoiding the need for solvents.
The extinction coefficient of the new water-dispersible nanoparticles of TPO is more than 300 times larger than the best and most used commercially available water-soluble photoinitiator, Irgacure 2959. The TPO nanoparticles absorb significantly in the range from 385 to 420 nm, making them suitable for use in commercially available, low-cost, light-emitting diode-based 3D printers and UV-curing devices.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
3D printing of responsive hydrogels for drug-delivery systems
Magdassi S. et al.
Journal of 3D printing in medicine, 1(4), 219-229 (2017)
Amol A Pawar et al.
Science advances, 2(4), e1501381-e1501381 (2016-04-07)
In the absence of water-soluble photoinitiators with high absorbance in the ultraviolet (UV)-visible range, rapid three-dimensional (3D) printing of hydrogels for tissue engineering is challenging. A new approach enabling rapid 3D printing of hydrogels in aqueous solutions is presented on
Sortimentní položky
Water-dispersible photoinitiator nanoparticles enable novel formulations for 3D bioprinting, tissue engineering, and device manufacturing.
Související obsah
Tkáňové inženýrství vytváří tkáňové kultury ze scaffoldů, živých buněk a biologicky aktivních molekul simulací mikroprostředí těla za účelem opravy nebo náhrady poškozené tkáně.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.