406368
2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one
98%
Synonyma:
2,4-Diethylthioxanthone
About This Item
Doporučené produkty
assay
98%
form
solid
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
CCc1cc(CC)c2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C17H16OS/c1-3-11-9-12(4-2)17-14(10-11)16(18)13-7-5-6-8-15(13)19-17/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Inchi Key
BTJPUDCSZVCXFQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)