Hlavní dokumenty
405639
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4′-(methylthio)-2-morpholinopropiophenone
98%
Synonyma:
α-Methyl-4-(methylmercapto)-α-morpholinopropiophenone, 2-Methyl-1-[4-(methylthio)phenyl]-2-(4-morpholinyl)-1-propanone, 2-Methyl-2-(4-morpholinyl)-1-[4-(methylthio)phenyl]-1-propanone, 2-Methyl[4-(methylthio)phenyl]-2-morpholinopropan-1-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H21NO2S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
279.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
98%
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES string
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
InChI
1S/C15H21NO2S/c1-15(2,16-8-10-18-11-9-16)14(17)12-4-6-13(19-3)7-5-12/h4-7H,8-11H2,1-3H3
InChI key
LWRBVKNFOYUCNP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>329.0 °F
flash_point_c
> 165 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Mengfei Wang et al.
Nature communications, 8(1), 388-388 (2017-09-01)
Disclinations are topological singularities of molecular arrangement in liquid crystals, which typically occur when the average orientation of molecules makes a π rotation along a fictitious closed loop taken inside the liquid crystal. Depending on the sense of molecular rotation
Preston Sutton et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-11)
Lithium metal anodes have been pursued for decades as a way to significantly increase the energy density of lithium-ion batteries. However, safety risks caused by flammable liquid electrolytes and short circuits due to lithium dendrite formation during cell cycling have
Po-Hsin Wang et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 8(4) (2018-04-13)
A photopolymerization method is used to prepare a mixture of polymer ionic liquid (PIL) and ionic liquid (IL). This mixture is used as a solid-state electrolyte in carbon nanoparticle (CNP)-based symmetric supercapacitors. The solid electrolyte is a binary mixture of