Merck
731099
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
contains ≤1,000 ppm MEHQ as stabilizer, 98% (HPLC)
Synonyma:
APMA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H14N2O · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
178.66
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98% (HPLC)
form
powder
contains
≤1,000 ppm MEHQ as stabilizer
mp
123-128 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=C)C(=O)NCCCN
InChI
1S/C7H14N2O.ClH/c1-6(2)7(10)9-5-3-4-8;/h1,3-5,8H2,2H3,(H,9,10);1H
InChI key
XHIRWEVPYCTARV-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride (APMA) is an aminoalkyl methacrylamide which can be synthesized by adding 1,3-diaminopropane to 1,3-diaminopropane dihydrogen chloride solution and further mixing the solution with methacrylic anhydride and hydroquinone. It has a primary amine that provides attractive features such as pH-responsiveness, affinity for anionic drugs and conjugation for variety of chemical structures.
Application
APMA can be used in the preparation of copolymers and cross-linked miscellas for gene delivery, drug delivery and diagnostics applications.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)