Hlavní dokumenty
405647
Sigma-Aldrich
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone
97%
Synonyma:
2-(Dimethylamino)-1-(4-morpholinophenyl)-2-benzyl-1-butanone, 2-(Dimethylamino)-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-(phenylmethyl)-1-butanone, 2-Benzyl-2-dimethylamino-1-(4-morpholinophehyl)-butane-1-one
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C23H30N2O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
366.50
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
116-119 °C (lit.)
SMILES string
CCC(Cc1ccccc1)(N(C)C)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
InChI
1S/C23H30N2O2/c1-4-23(24(2)3,18-19-8-6-5-7-9-19)22(26)20-10-12-21(13-11-20)25-14-16-27-17-15-25/h5-13H,4,14-18H2,1-3H3
InChI key
UHFFVFAKEGKNAQ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-4′-morpholinobutyrophenone (DBMP) is a photoinitiator that acts at near UV and visible range. It can be incorporated into the polymeric matrix, which upon UV irradiation forms radicals by radical chain polymerization.
Application
DBMP can be used as a dopant to dope silicone elastomer for the formation of 3D biocompatible scaffolds. It can also be used in two photon polymerization for the micro-fabrication of 3D hydrogels for potential biomedical and tissue engineering applications.
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Three-dimensional laser micro-sculpturing of silicone: towards bio-compatible scaffolds
Rekstyt? S, et al.
Optics Express, 21(14), 17028-17041 (2013)
Yahya Bougdid et al.
Scientific reports, 10(1), 10409-10409 (2020-06-28)
Voxels, the 3D equivalent of 2D pixels, are obtained by individual point exposures in 3D laser nanoprinting, and are the building blocks of laser printed 3D micro/nano-structures, and their optimization is important in determining the resolution of printed 3D objects.
Laser interaction in sol-gel based materials-3-D lithography for photonic applications
Houbertz R
Applied Surface Science, 247(1-4), 504-512 (2005)
A water soluble initiator prepared through host-guest chemical interaction for microfabrication of 3D hydrogels via two-photon polymerization
Xing J, et al.
Journal of materials chemistry. B, 2(27), 4318-4323 (2014)
Photoinduced free radical promoted copper (I)-catalyzed click chemistry for macromolecular syntheses
Tasdelen MA, et al.
Macromolecules, 45(1), 56-61 (2011)