Hlavní dokumenty
901152
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-ethoxyethoxy)ethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H17N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
203.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
refractive index
n/D 1.446
density
1.02764 g/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI key
QCKRVSYHRAABCY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)