Merck
727423
2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethanol solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Synonyma:
8-Azido-3,6-dioxaoctanol solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13N3O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
175.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4418543
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥95.0% (GC)
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
concentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
impurities
≤1.5% water
functional group
azide, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-9-8-1-3-11-5-6-12-4-2-10/h10H,1-6H2
InChI key
PMNIHDBMMDOUPD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
-27.4 °F - Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
-33 °C - Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1634-04-4
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)