Key Documents
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13N3O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
159.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.4374
density
0.99954 g/mL
storage temp.
2-8°C
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
181.4 °F
flash_point_c
83 °C