Hlavní dokumenty
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
Synonyma:
1-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H13F3N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
230.23
Beilstein/REAXYS Number:
523408
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
88-92 °C
functional group
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
InChI key
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)